Learn More
Taladegib, MedChemExpress
Código de producto. 16488277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488277 5 mg 5 miligramos
16476126 100 mg 100 miligramos
16471747 50 mg 50 miligramos
16405588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13242
MedChemExpress Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.
Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taladegib
CAS 1258861-20-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24F4N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY2940680
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(N=N2)N4CCC(CC4)N(C)C(C5=C(C=C(C=C5)F)C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 512.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.5
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death