Learn More
TAK-733, MedChemExpress
Código de producto. 16495688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495688 10 mg 10 miligramos
16438387 5 mg 5 miligramos
16421857 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13449
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-733
CAS 1035555-63-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15F2IN4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM)
SMILES O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO
Peso molecular (g/mol) 504.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.23
Porcentaje de pureza 96.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease