Learn More
TAK-632, MedChemExpress
Código de producto. 16436926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436926 100 mg 100 miligramos
16402887 50 mg 50 miligramos
16486808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16436926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15767
MedChemExpress TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-632
CAS 1228591-30-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H18F4N4O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(OC2=CC=C3N=C(NC(C4CC4)=O)SC3=C2C#N)=CC=C1F)CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 554.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.52
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease