Learn More
TAK-071, MedChemExpress
Código de producto. 16455776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455776 100 mg 100 miligramos
16455028 10 mg 10 miligramos
16431267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16455776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122190
MedChemExpress TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-071
CAS 1820812-16-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24FN3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 135 mg/mL (320.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=C(C)C(F)=C2CN1[C@@H]5[C@H](CCOC5)O
Peso molecular (g/mol) 421.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.46
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation