Learn More
TAFA1/FAM19A1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732585 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732585 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732585 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5154Y
Goat Polyclonal Antibody
TAFA1/FAM19A1 Polyclonal antibody specifically detects TAFA1/FAM19A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TAFA1/FAM19A1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Chemokine-like protein TAFA-1, family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A1, TAFA1, TAFA-1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TAFA1/FAM19A1, Ser26-Thr133, Accession # NP_998774
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 407738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG