Learn More
TAF5L Antibody [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735759 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30735759 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30735759 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6785H
Sheep Polyclonal Antibody
TAF5L Polyclonal antibody specifically detects TAF5L in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TAF5L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen PAF65BPAF65-beta, PCAF associated factor 65 beta, PCAF-associated factor 65 beta, TAF5-like RNA polymerase II p300/CBP-associated factor-associated factor 65 kDasubunit 5L, TAF5-like RNA polymerase II, p300/CBP-associated factor (PCAF)-associatedfactor, 65 kD, TAF5-like RNA polymerase II, p300/CBP-associated factor (PCAF)-associatedfactor, 65kDa
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TAF5L, Met1-Tyr189, Accession # O75529
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27097
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG