missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF15 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30516101 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30516101 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30516101 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338548AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TAF15 Polyclonal antibody specifically detects TAF15 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAF15
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 68kDa, hTAFII68, Npl3, RBP56TAFII68, RNA-binding protein 56, TAF(II)68, TAF15 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TAF2NRBP56/CSMF fusion, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, N, 68kD(RNA-binding protein 56), TATA box-binding protein-associated factor 2N (RNA-binding protein 56), TATA-binding protein-associated factor 2N, TBP-associated factor 15,68 kDa TATA-binding protein-associated factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human TAF15 (NP_631961.1).,, Sequence:, MSDSGSYGQSGGEQQSYSTYGNPGSQGYGQASQSYSGYGQTTDSSYGQNYSGYSSYGQSQSGYSQSYGGYENQKQSSYSQQPYNNQGQQQNMESSGSQGGRAPSYDQPDYGQQDSYDQQSGYDQHQGSYDEQSNYDQQHDSYSQNQQSYHSQRENYSHHTQDDRRDVSRYGEDNRGYGGSQGGGRGRGGYDKDGRGPMTGSSGGDRGGFKNFGGHRDYGPRTDADSESDNSDNNTIFVQGLGEGVSTDQVGEFFKQIGIIKTNKKTGKPMINLYTDKDTG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8148
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.