Learn More
Beschreibung
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- Único Sartorius Optilock El sistema proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen.
- Expulsión de punta suave y controlada con el nuevo Sartorius Optiject tecnología
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
Spezifikation
Spezifikation
| Puntas compatibles | Optifit 10 μYo, SafetySpace Puntas de filtro 10 μL |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Tacta |
| Programable | No |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?