Learn More
Sartorius Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Tacta™
BIOPHARMA
Código de producto. 15653104 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
Volumen (métrico):
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5.000 μL
0,5 a 10 μL, 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 30 a 300 μL
2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL
20 μL, 200 μL, 1000 μL
De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15653104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15663104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5.000 μL 1 set
15623104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15643104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15633104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 20 μL, 200 μL, 1000 μL 1 set
15683104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 1/paq. 0,5 a 10 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 30 a 300 μL 1 set
15673104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL 1 set
15693104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 1/paq. De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15653104 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH729673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.23€
    1260.00€ / 1 sets
    Ahorro 1000.23€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Includes
4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal, 4 soportes de pipetas simples
Los paquetes múltiples combinan un juego de pipetas mecánicas de un canal Tacta con bandejas de puntas a juego y accesorios útiles. Los Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Sartorius Tacta ofrecen la mejor alternativa para reemplazar las pipetas mecáni
  • Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
  • Fuerzas de pipeteo y expulsión de puntas bajas
  • Expulsión suave de la punta con el nuevo Optiject™ tecnología
  • Único Optilock™ El sistema proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen.
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
  • Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
  • La pantalla de volumen de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a ajustar los volúmenes exactos
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Estándar de alta calidad Optifit Consejos para diversas aplicaciones
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Sartorius Consejos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Modelo Tacta
Número de canales 1
Línea de productos Tacta
Esterilidad No estéril
Tipo Multipaquetes de pipetas mecánicas
Volumen (métrico) 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
Pantalla Pantalla de volumen de cuatro dígitos
Incluye 4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal, 4 soportes de pipetas simples
Cantidad 20/paq.
Monitorización de UV Alto
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 138 mm (1 canal, 1000 μl); 240 mm (8 canales, 300 μl)
Peso (métrico) 79 g (1 canal, 1000 μl); 138 g (8 canales, 300 μl)