Learn More
TAB2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498794 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498794 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498794 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP146199R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TAB2 Polyclonal specifically detects TAB2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TAB2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ21885, KIAA0733CHTD2, MAP3K7IP2mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 2, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 2, TAB-2, TAK1-binding protein 2, TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 2, TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 2, TGF-beta-activated kinase 1-binding protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 300 and 350 of human TAK1-Binding Protein 2 using the numbering given in entry NP_055908.1 (GeneID 23118).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG