Learn More
TA-02, MedChemExpress
Código de producto. 16482778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482778 10 mg 10 miligramos
16475517 5 mg 5 miligramos
16439476 50 mg 50 miligramos
16424236 100 mg 100 miligramos
16410509 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100115
MedChemExpress TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).
TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TA-02
CAS 1784751-19-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13F2N3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=CC=C4F)=N2
Peso molecular (g/mol) 333.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.33
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease