Learn More
TA-01, MedChemExpress
Código de producto. 16472778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472778 10 mg 10 miligramos
16465517 5 mg 5 miligramos
16429476 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100114
MedChemExpress TA-01 is a potent CK1 and p38 MAPK inhibitor, with IC50s of 6.4 nM, 6.8 nM, 6.7 nM for CK1ε, CK1δ and p38 MAPK, respectively. TA-01 acts as a cardiogenic inhibitor.
TA-01 is a potent CK1 and p38 MAPK inhibitor, with IC50s of 6.4 nM, 6.8 nM, 6.7 nM for CK1ε, CK1δ and p38 MAPK, respectively. TA-01 acts as a cardiogenic inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TA-01
CAS 1784751-18-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H12F3N3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=C(F)C=CC=C4F)=N2
Peso molecular (g/mol) 351.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.32
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.