Learn More
GVS T200 Respirador y arnés para la cabeza
Código de producto. 18429645
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18429645 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 18429645 Proveedor GVS N.º de proveedor 1720022CE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El RPB T200 Le permite trabajar en su entorno libre de riesgos y molestias respiratorias gracias a su diseño de apoyo. Muy ligero y cómodo para ayudar a proteger mejor al usuario. Proporciona un área de visualización amplia para facilitar su trabajo.
El RPB T200 Le permite trabajar en su entorno libre de riesgos y molestias respiratorias gracias a su diseño de apoyo.
  • Muy ligero y cómodo para ayudar a proteger mejor al usuario. Proporciona un área de visualización amplia para facilitar su trabajo.
  • Ajuste múltiple para adaptarse a una amplia gama de usuarios.
  • Certificado según EN 12941 1998 + A2:2008 (TH3) y EN 166 2001 1 F 3
  • Incluye: Tychem 2000 sello facial, conjunto de arnés de cabeza, PX5™ tubo de respiración
  • Para usar con PAPR PX5™
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Sistema PAPR con capucha y arnés para la cabeza
Tamaño Talla única