Learn More
GVS T200 Respirador con capucha completa y sello facial interno
Código de producto. 18489655
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18489655 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 18489655 Proveedor GVS N.º de proveedor 1720032CE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El T200 El respirador proporciona una gran protección para quienes trabajan en el sector sanitario, servicios médicos de emergencia y otros tipos de entornos médicos. Muy ligero y cómodo para ayudar a proteger mejor al usuario. Proporciona un área de visualización amplia para facilitar su trabajo.
El T200 El respirador proporciona una gran protección para quienes trabajan en el sector sanitario, servicios médicos de emergencia y otros tipos de entornos médicos.
  • Muy ligero y cómodo para ayudar a proteger mejor al usuario. Proporciona un área de visualización amplia para facilitar su trabajo.
  • Ajuste múltiple para adaptarse a una amplia gama de usuarios.
  • Certificado según EN 12941 1998 +A2:2008 y EN 166 2001 1 F 3.
  • Incluye: Capucha completa con sello facial interno, conducto de aire y conjunto de arnés para la cabeza, 04-831 PX5™ tubo de respiración
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Sistema PAPR con capucha y arnés para la cabeza
Tamaño Talla única