Descripción
T-bet/TBX21 Polyclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | T-bet/TBX21 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM |
| Símbolos de los genes | TBX21 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |