missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

T-bet/TBX21 Antibody (39D), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18203535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18203535 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18203535

Marca: Novus Biologicals NBP143299AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno T-bet/TBX21
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 39D
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM
Símbolos de los genes TBX21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody was raised against TBX21.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30009.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.