Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Código de producto. 10634433
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de colorante:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Cantidad:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de colorante Cantidad unitSize
10634433 SYTO 16 Green 250 μL cada uno
10237582 SYTO 9 Green 100 μL cada uno
10513863 SYTO 11 Green 250 μL cada uno
10348162 SYTO 12 Green 315 μL cada uno
10413072 SYTO 13 Green 250 μL cada uno
10013362 SYTO 14 Green 250 μL cada uno
10174422 SYTO 21 Green 250 μL cada uno
10778653 SYTO 24 Green 250 μL cada uno
10104862 SYTO BC Green 100 μL cada uno
10493062 SYTO RNASelect Green 100 μL cada uno
10646543 SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25 1 Kit (50 μL each) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10634433 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S7578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    496.65€ / 250 microlitros
    Ahorro 43.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
La tinción de ácido nucleico verde fluorescente permeable en células SYTO 16 exhibe fluorescencia verde brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico verde fluorescente SYTO n.º 2 (S-7572) para permitir a los investigadores encontrar el tinte más adecuado para su sistema. Solución de 1 mM en DMSO.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, viabilidad celular, función y proliferación, adquisición de imágenes celulares, fragmentación de ADN, inmunofluorescencia (IF), rastreo y detección de tinción de inmunofluorescencia, análisis de apoptosis multiparamétrico, envoltura nuclear y nucléolos, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Concentración 1 mM solution in DMSO
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 494, 488 nm
Tipo de colorante SYTO 16 Green
Para utilizar con (aplicación) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tampón de almacenamiento DMSO
Cantidad 250 μL
Volumen (métrico) 250 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión 525, 518 nm
Línea de productos SYTO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Ácidos nucleicos