Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Descripción
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
La tinción de ácido nucleico verde fluorescente permeable en células SYTO 14 exhibe fluorescencia verde brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico verde fluorescente SYTO n.º 2 (S-7572) para permitir a los investigadores encontrar el tinte más adecuado para su sistema. Solución de 5 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Concentración | 5 mM solution in DMSO |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 517, 521 nm |
| Tipo de colorante | SYTO 14 Green |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tampón de almacenamiento | DMSO |
| Cantidad | 250 μL |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Mostrar más |