missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYT11 Antibody [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30568952 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30568952 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30568952 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345769AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SYT11 Polyclonal antibody specifically detects SYT11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SYT11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781D015, KIAA0080synaptotagmin 12, MGC10881, MGC17226, synaptotagmin XISYT12, synaptotagmin-11, SytXI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synaptotagmin XI. (Uniprot# Q9BT88)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23208
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.