missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syntrophin alpha 1 Antibody (1E1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18434706 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18434706 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18434706 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222587AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Syntrophin alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects Syntrophin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Syntrophin alpha 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E1
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 59 kDa dystrophin-associated protein A1 acidic component 1, dJ1187J4.5, LQT12, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 1, SNT1alpha-1-syntrophin, syntrophin, alpha 1 (dystrophin-associated protein A1, 59kD, acidic component), syntrophin, alpha 1 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, acidic component), syntrophin-1, TACIP1acidic alpha 1 syntrophin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Syntrophin alpha 1 (1-505aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6640
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.