Descripción
Syntaxin-BP3/Munc18c Polyclonal antibody specifically detects Syntaxin-BP3/Munc18c in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Proximity Ligation Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Syntaxin-BP3/Munc18c |
| Aplicaciones | Western Blot, Proximity Ligation Assay |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS (pH 7.4) |
| N.º de referencia del gen | AAH38099.1 |
| Alias de gen | MUNC18-3, MUNC18C, Platelet Sec1 protein, Protein unc-18 homolog 3, Protein unc-18 homolog C, PSP, syntaxin 4 binding protein, syntaxin binding protein 3, syntaxin-binding protein 3, Unc18-3, UNC-18C |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | STXBP3 (AAH38099.1, 1 a.a. - 592 a.a.) full-length human protein. MAPPVAERGLKSVVWQKIKATVFDDCKKEGEWKIMLLDEFTTKLLASCCKMTDLLEEGITVVENIYKNREPVRQMKALYFITPTSKSVDCFLHDFASKSENKYRAAYIYFTDFCPDNLFNKIKASCSKSIRRCKEINISFIPHESQVYTRDVPDAFYYCYSPDPGNAKGKDAIMETMADQIVTVCATLDENPGVRYKSKPLDNASKLAQLVEKKLEDYYKIDEKSLIKGKTHSQLLIIDRGFDPVSTVLHELTFQAMAYDLLPIENDTYKYKTDGKEKEAILEEEDDLWVRIRHRHIAVVLEEIPKLMKEISSTKKATEGKTSLSALTQLMKKMPHFRKQITKQVVHLNLAEDCMNKFKLNIEKLCKTEQDLALGTDAEGQKVKDSMRVLLPVLLNKNHDNCDKIRAILLYIFSINGTTEENLDRLIQNVKIENESDMIRNWSYLGVPIVPQSQQGKPLRKDRSAEETFQLSRWTPFIKDIMEDAIDNRLDSKEWPYCSQCPAVWNGSGAVSARQKPRANYLEDRKNGSKLIVFVIGGITYSEVRCAYEVSQAHKSCEVIIGSTHVLTPKKLLDDIKMLNKPKDKVSLIKDE |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |