Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody (305515R), mFluor Violet 500 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18621730 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621730 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18621730 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2965RMFV500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.17€
    637.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 106.82€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Syndecan-2/CD362 Monoclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Syndecan-2/CD362
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 305515R
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus