Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody (305507) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30735157 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30735157 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB29651MFV500
Rat Monoclonal Antibody
Syndecan-2/CD362 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Syndecan-2/CD362
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 305507
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a