Learn More
Syndecan-1/CD138 Antibody (B-A38), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18613467 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613467 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613467 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314568APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.63€
    534.45€ / 0.1 ml
    Ahorro 66.18€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Syndecan-1/CD138 Monoclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Syndecan-1/CD138
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon B-A38
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno U266 cell line
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6382
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus