Descripción
Synaptobrevin homolog YKT6 Polyclonal specifically detects Synaptobrevin homolog YKT6 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Synaptobrevin homolog YKT6 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, R-SNARE, S. cerevisiae, homolog of, SNARE protein Ykt6, synaptobrevin homolog YKT6, YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae), YKT6 v-SNARE protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-198 of human Synaptobrevin homolog YKT6 (NP_006546.1). EFSKQVDRIDWPVGSPATIHYPALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQSKAFYKTARKQNSCCAIM |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |