Descripción
Synapsin II Monoclonal antibody specifically detects Synapsin II in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Synapsin II |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S07-0I5 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | synapsin IISYNII, synapsin-2, SYNIIa, SYNIIb |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |