Learn More
Synapsin II Antibody (GT763), Novus Biologicals™
Código de producto. 18336943 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18336943 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18336943 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP313695
Mouse Monoclonal Antibody
Synapsin II Monoclonal antibody specifically detects Synapsin II in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Synapsin II
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon GT763
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 20% Glycerol
Alias de gen synapsin IISYNII, synapsin-2, SYNIIa, SYNIIb
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Synapsin II. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6854
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b