Learn More
Micronova™ SwabHolder™ Herramienta
Código de producto. 15776242 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Desechables:
Reutilizable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Desechables Tamaño de la unidad
15776242 Reutilizable cada uno
1 options
Código de producto. 15776242 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QPSWT04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    122.82€ / paquete de 1
    Ahorro 7.18€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
El SwabHolder La herramienta sujeta de forma segura hisopos de monitoreo ambiental (6,35 mm / 0,25 in). Se conecta a los mangos de la serie SSU para lograr un mayor alcance al monitorear áreas de difícil acceso.
  • Tipo de producto: Porta hisopos
  • Material: Fibra de vidrio recubierta de plástico, Delrin
  • Embalaje: En bolsa individual
  • Esterilidad: No estéril
  • Para utilizar con (aplicación): Monitoreo ambiental y validación de limpieza
  • Para usar con (equipo): hisopos de monitoreo ambiental (6,35 mm/0,25 in)
Especificaciones
Descripción Soporte para hisopos con junta ajustable
Color-coded N.º
Material del mango Fibra de vidrio recubierta de plástico
Para utilizar con (aplicación) Inspección de salas limpias
Tipo de mango Sección transversal circular
Esterilidad No estéril
Color Blanco
Diámetro (métrico) 2.54 cm
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Hisopos de monitoreo ambiental (6,35 mm/0,25 in). Se conecta a los mangos de la serie SSU para un mayor alcance al monitorear áreas de difícil acceso.
Longitud (métrico) 19.355 cm
Material Delrin
Envase Embolsados individualmente
Cantidad 1 unidad
Peso (imperial) 3,7 onzas.
Peso (métrico) 104.89 g