Learn More
SVEP1 Antibody (982903) [HRP], R&D Systems™
Código de producto. 30763701 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30763701 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30763701 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9774H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SVEP1 Monoclonal antibody specifically detects SVEP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno SVEP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 982903
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen C9orf13, CCP module-containing protein 22, FLJ16013, FLJ90719, POLYDOM, selectin-like protein, SEL-OB, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain containing 1, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human SVEP1 peptide
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79987
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus