missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUV420H2 Antibody (RAB-C409), DyLight 680 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18598258 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18598258 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18598258 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320151FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SUV420H2 Monoclonal antibody specifically detects SUV420H2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUV420H2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C409
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.43, FLJ98627, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, KMT5Csuv4-20h2, Lysine N-methyltransferase 5C, MGC2705, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, suppressor of variegation 4-20 homolog 2 (Drosophila), Suv4-20h2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing SUV420H2 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84787
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.