Learn More
BICASA Armario tipo bajo mostrador suspendido para estación de trabajo Kompatto, certificado
Tienda BICASA ProductosDescripción
- Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
- Suspendido bajo la encimera
- Cajones: Guía deslizante certificada EN 14749: sistema de amortiguación de cierre suave; capacidad de carga individual de 40,0 kg
- Sistema de cierre centralizado de serie
- Anchura del cuerpo de 500 mm + 20 mm de mango de aluminio ergonómico anodizado y pintado
- Cuerpo de aglomerado ignífugo
- Color gris claro (2 decorativos): 19 mm de grosor
- Paneles frontales de cajones y puertas con borde redondeado de ABS
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Spécification
Spécification
| Color | Gris |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x 520 x 530 mm |
| Capacidad portante (imperial) | 88 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 40,0 kg |
| N.º de cajones | 3 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?