Learn More
BICASA Armario tipo bajo mostrador suspendido para estación de trabajo Kompatto
Tienda BICASA ProductosDescripción
- Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
- Suspendido bajo la encimera
- Puerta Apertura de 270°: bisagras con cierre automático
- Anchura del cuerpo de 500 mm + 20 mm de mango de aluminio ergonómico anodizado y pintado
- Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
- Cuerpo de aglomerado ignífugo
- Color gris claro (2 decorativos): 19 mm de grosor
- Paneles frontales de cajones y puertas con borde redondeado de ABS
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x 520 x 530 mm |
| Tipo de puerta | Sólido |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Lado abisagrado | Derecha |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de estantes | 1 |