Learn More
BICASA Armario bajo encimera suspendido con puerta abatible para estación de trabajo Kompatto
Código de producto. 30057538 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Puerta de apertura derecha
Puerta de apertura izquierda
Color de marco:
Antracita
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Color de marco unitSize
30057538 Puerta de apertura izquierda Antracita cada uno
30057558 Puerta de apertura izquierda Azul cada uno
30057537 Puerta de apertura izquierda Rojo cada uno
30057584 Puerta de apertura derecha Antracita cada uno
30057587 Puerta de apertura derecha Azul cada uno
30057557 Puerta de apertura derecha Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30057538 Proveedor BICASA N.º de proveedor KDOLHA
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mueble bajo encimera suspendido con puerta abatible para estación de trabajo Kompatto. Realizado en tableros de partículas ignífugos.
  • Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
  • Suspendido bajo la encimera
  • Puertas: 270° grados de apertura - Bisagras automáticas con retención y cierre
  • Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
  • Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
  • Cuerpo de aglomerado ignífugo
  • Color Gris Claro (2 decorativos) - mm 19 de espesor
  • Paneles frontales de cajones y puertas con borde redondeado de ABS
Especificaciones
Tipo de producto Gabinete suspendido bajo encimera
Color Gris claro
Color de marco Antracita
Material Tablero de partículas
N.º de estantes 1
Incluye Puerta de apertura izquierda
Para utilizar con (equipo) Estación de trabajo de la serie Kompatto
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Anchura (imperial) 19,7 in
Anchura (métrico) 500 mm