Learn More
BICASA Mueble bajo encimera suspendido con cajones para estación de trabajo Kompatto
Tienda BICASA ProductosBeschreibung
- Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
- Suspendido bajo la encimera
- Cajones: Guía corredera certificada EN 14749 - Sistema de amortiguación Soft-Close - Capacidad de carga individual de Kg 40,0
- Sistema de cierre centralizado de serie
- Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
- Cuerpo de aglomerado ignífugo
- Color Gris Claro (2 decorativos) - mm 19 de espesor
- Paneles frontales de cajones y puertas con borde redondeado de ABS
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Gabinete suspendido bajo encimera |
| Color | Gris claro |
| Color de marco | Azul |
| Material | Tablero de partículas |
| Incluye | 3 cajones de cierre suave con cerradura central |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo de la serie Kompatto |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Anchura (imperial) | 19,7 in |
| Anchura (métrico) | 500 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?