Learn More
BICASA Mueble bajo encimera suspendido con cajones para estación de trabajo Kompatto
Código de producto. 30057546 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Antracita
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco unitSize
30057546 Antracita cada uno
30057564 Azul cada uno
30057560 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30057546 Proveedor BICASA N.º de proveedor KDRAWA
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mueble bajo encimera suspendido con 3 cajones con cierre suave y cerradura central para puesto de trabajo Kompatto. Realizado en tableros de partículas ignífugos.
  • Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
  • Suspendido bajo la encimera
  • Cajones: Guía corredera certificada EN 14749 - Sistema de amortiguación Soft-Close - Capacidad de carga individual de Kg 40,0
  • Sistema de cierre centralizado de serie
  • Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
  • Cuerpo de aglomerado ignífugo
  • Color Gris Claro (2 decorativos) - mm 19 de espesor
  • Paneles frontales de cajones y puertas con borde redondeado de ABS
Especificaciones
Tipo de producto Gabinete suspendido bajo encimera
Color Gris claro
Color de marco Antracita
Material Tablero de partículas
Incluye 3 cajones de cierre suave con cerradura central
Para utilizar con (equipo) Estación de trabajo de la serie Kompatto
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Anchura (imperial) 19,7 in
Anchura (métrico) 500 mm