missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SUSD1 Polyclonal antibody specifically detects SUSD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SUSD1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Formulación | PBS |
| Inmunógeno | SUSD1 antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino terminus of human SUSD1. Amino Acid Squence: LRITSEWNKVRRHS |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?