Learn More
Survivin Antibody (BIRC5/8936R), Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Código de producto. 18611120 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611120 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611120 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324238AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Survivin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BIRC5/8936R
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human Survivin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus