Descripción
- Camisa quirúrgica ligera y transpirable
- Modelo sin cuello
- Cierre dorsal con cordones
- Mayor peso que otros batas médicas, lo que garantiza una mejor opacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul marino |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 42 g/m2 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
| Tipo de producto | General Purpose Gown |
| Mostrar más |