Learn More
Scotch-Brite™ Almohadilla para preparación de superficies Plus SPPP17
Código de producto. 17257670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17257670 5/caja paquete de 5
1 options
Código de producto. 17257670 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100151294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    93.22€ / paquete de 5
    Ahorro 84.78€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Almohadilla para preparación de superficies Plus
  • Prepara eficazmente superficies como madera, baldosas de vinilo, láminas de vinilo, mármol, terrazo y suelos de hormigón
  • Solo requiere un limpiador neutro o agua para eliminar eficazmente los acabados existentes, preparando el suelo para otras aplicaciones de acabado
  • Elimina el acabado hasta dos veces más rápido que las almohadillas de la competencia cuando se usan
  • No requiere el uso de una almohadilla de refuerzo (confirme la compatibilidad del conductor de la almohadilla con el fabricante de la máquina antes de usarla sin almohadilla de refuerzo)
  • Funciona mejor que las almohadillas de la competencia durante toda su vida útil
  • Ayuda a reducir las horas de trabajo y los costes de material relacionados con el decapado de suelos
  • No requiere el uso de productos químicos de decapado
  • Certificado por Green Seal™ en innovación medioambiental por mejorar significativamente el rendimiento a mitad de vida en comparación con los productos de la competencia, ampliando la vida útil de la almohadilla para suelos y reduciendo la generación de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Cantidad 5/caja