Learn More
Tork Spray desinfectante de superficies
Código de producto. 30243768 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Scent:
Sin perfume
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Scent Tamaño de la unidad
30243768 Sin perfume paquete de 6
1 options
Código de producto. 30243768 Proveedor Tork N.º de proveedor 193610
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Tork El spray desinfectante de superficies es un desinfectante listo para usar que es eficaz contra un amplio espectro de bacterias, levaduras y virus, incluido el coronavirus.
  • Elimina el 99,99% de los virus con envoltura en cinco minutos, incluido el coronavirus EN14476: Actividad virucida limitada (activa contra virus envueltos como, por ejemplo, Virus de la influenza, coronavirus, VIH, virus del herpes, virus de la hepatitis) Tiempo de exposición: 5 minutos en condiciones de suciedad.
  • Fórmula biodegradable. Ingrediente activo 100% vegetal (ácido láctico).
  • Spray desinfectante de superficies apto para contacto con alimentos El spray desinfectante de superficies es adecuado para aplicaciones PT2 (desinfectantes no destinados a la aplicación directa a humanos o animales) y PT4 (área de alimentos y piensos); las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse con agua potable después de desinfectarlas con el producto.
  • El producto es un spray multiusos listo para usar, sin alcohol, para la desinfección de superficies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de pulverización
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Envase Frasco de plástico
Alternate Part Number 7322541432632