Learn More
Laboratoires Anios Aerosol de espuma Surfa'Safe Premium
Código de producto. 15318954
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15318954 750 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 15318954 Proveedor Laboratoires Anios N.º de proveedor 2419544
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Espuma detergente desinfectante para la limpieza y desinfección de superficies, estructuras de equipos externos y dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos.
Espuma desinfectante detergente para superficies y dispositivos médicos
  • Limpia y desinfecta en una sola operación
  • Sin CMR, alcohol, perfume o colorante
  • Antimicrobiano de amplio espectro y tiempo de contacto optimizado
  • Dispensador de espuma compacto para limitar la formación de aerosoles
    y componentes volátiles (750 ml)
  • La fórmula garantiza la compatibilidad con una amplia gama de materiales,
    incluidos polímeros (por ejemplo: policarbonato, plexiglás...)
  • Espuma densa para una mejor adherencia a las superficies (750 ml)
  • Las superficies se secan rápidamente sin marcas
  • Biocida tipo 4 que se puede utilizar en superficies que entran en
    contacto con productos alimenticios, seguido de enjuague.
  • Perfil ecotoxicológico mejorado: Emisiones *
    de GEI reducidas en un 7% respecto a un producto similar
  • pH: 6 ±0.5
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante espumante
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza y la desinfección de superficies, estructuras externas de equipo
Cantidad 12/paq.
Volumen (métrico) 750 mL
Nombre del producto
  • SURFA'SAFE PREMIUM
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDI-AMINES