Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Código de producto. 16592050
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
220 μl
270 μl
350 μl
N.° por paquete:
10
10 placas
100
100 placas
Forma del pocillo:
En forma de U
En forma de V
Fondo plano
Redondo
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Forma del pocillo Código de barras unitSize
16592050 270 μl 100 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 100
15142729 220 μl 10 En forma de V Sin código de barras paquete de 10
15132729 220 μl 100 En forma de V Sin código de barras paquete de 100
15866261 220 μl 100 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 100
15122729 270 μl 10 En forma de U Sin código de barras paquete de 10
16383757 270 μl 10 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 10
15112729 270 μl 100 placas En forma de U Sin código de barras paquete de 100
15806271 220 μl 10 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 10
15102729 350 μl 10 Fondo plano Sin código de barras paquete de 10
15192719 350 μl 100 placas Fondo plano Sin código de barras paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16592050 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P206B
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Características clave
  • El formato SBS y el código de barras permiten el inventario automático en el muestreador automático Vanquish
  • Supervise y gestione un inventario de hasta 9 placas de pocillos profundos o 20 de pocillos poco profundos (15 mm de altura) en el cargador Vanquish con tres posiciones adicionales en el muestreador automático Vanquish, para un máximo de 8832 muestras
  • Gestione por completo el inventario mediante la lectura de códigos de barras con detección de vacío y verificación de placa de pocillos
  • También es posible automatizar los flujos de trabajo con la lectura de códigos de barras
Los códigos de barras indican una identificación de placa de pocillos y la orientación lateral correcta de la placa para garantizar la posición correcta en la unidad de cargador y muestreador automático Vanquish al cargar y ejecutar la secuencia analítica. Las placas no pueden aceptarse con una orientación equivocada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 10 to 250 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 270 μl
Forma del pocillo Redondo
N.° por paquete 100 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 14.7 mm
Diámetro del pocillo (métrico) Abertura de 7 mm de diámetro
Plate Size Microtiter