Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Gel Spacer
Código de producto. 15503381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 spacers
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15503381 10 spacers paquete de 10
1 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 15503381 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HC1003
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Preparación manual segura y sin fugas de geles de poliacrilamida con el sistema de preparación manual de geles Invitrogen™ SureCast™.
Los espaciadores de gel SureCast son un juego de juntas de sellado de repuesto para su uso con las placas de vidrio SureCast para preparar un casete sin fugas utilizado en la estación de preparación manual de geles SureCast. Se suministra en un paquete de 10 espaciadores de gel.
  • Compatible solo con el sistema de fundido manual SureCast
Recommended Storage
Room Temperature
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Placa de vidrio SureCast
Tamaño de gel Mini
Línea de productos SureCast
Tipo Espaciador de gel SureCast™
Cantidad 10 spacers
Condiciones de envío Temperatura ambiente