Learn More
SUPT7L Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18601091 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601091 0.1 mL 0.10 ml
18606170 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18601091 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2930960.1ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SUPT7L Polyclonal specifically detects SUPT7L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SUPT7L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen adenocarcinoma antigen ART1, KIAA0764, MGC90306, SPT7L, STAF65, STAF65(gamma), STAF65G, STAF65gamma, STAGA complex 65 gamma subunit, STAGA complex 65 subunit gamma, suppressor of Ty 7 (S. cerevisiae)-like, SUPT7H
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-400 of human SUPT7L (NP_001269658). TPFPDVMEQVFHEVGIGSVLSLQKFWQHRIKDYHSYMLQISKQLSEEYERIVNPEKATEDAKPVKIKEEPVSDITFPVSEELEADLASGDQSLPMGVLGAQSERFPSNLEVEASPQASSAEVNASPLWNLAHVKMEPQESEEGNVSGHGVLGSDVFEEPMSGMSEAGIPQSPDDSDSSYGSHSTDSLMGSS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9913
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG