Learn More
Supervillin Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30731336 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30731336 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7338M
Goat Polyclonal Antibody
Supervillin Polyclonal antibody specifically detects Supervillin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Supervillin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen archvillin, DKFZp686A17191, membrane-associated F-actin binding protein p205, p205/p250, supervillin
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Supervillin, His1801-Thr2214, Accession # O95425
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG