Learn More
Cytiva Paquetes de laboratorio de grado de preparación de medios Superose™
Código de producto. 11544915 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Grado de preparación Superdose 12
Grado de preparación Superdose 6
Presión máxima:
100 psi
58 psi
Tamaño de la unidad:
125 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Presión máxima Tamaño de la unidad
11544915 Grado de preparación Superdose 6 58 psi 125 ml
11514925 Grado de preparación Superdose 12 100 psi 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11544915 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17048901
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medio de filtración en gel de alto rendimiento para escalamiento hasta purificaciones preparativas de biomoléculas
  • Permiten una alta recuperación de una amplia variedad de proteínas—biomoléculas, péptidos, polinucleótidos, etc.
  • Se suministra como medio de filtración a granel, para separaciones preparativas
  • Diseñado como un complemento de las columnas preempaquetadas Superose PC; se puede empaquetar de forma eficiente bajo presión media
  • Grado de preparación6 Superpose destinado a biomoléculas de un amplio rango de fraccionamiento; Superpose 12, para proteínas de mayor peso molecular
Información de órdenes
Se suministra en envases de 125 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Caudal 40 cm/h
Tamaño de partículas 30-40 μm
Para utilizar con (equipo) Bomba o sistema de AKTAdesign™
Volumen del lecho ≈100 ml
Tipo de producto Grado de preparación Superdose 6
Para utilizar con (aplicación) Separaciones de proteínas y otras biomoléculas según tamaño
Presión máxima 58 psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada
Tipo de muestra Proteínas, péptidos, polinucleótidos, amplia variedad de biomoléculas
Contenido y almacenamiento 4 a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superose 6 prep grade, 125 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.