Descripción
6 columnas preempaquetadas Increase Superose™ ofrecen calidad y alta resolución en la cromatografía de exclusión por tamaños (SEC) — incluso para agregados y proteínas grandes.
Aumento del rendimiento
- Mayor resolución que las 6 columnas Superose tradicionales
- Amplio rango de fraccionamiento (Mr de 5.000 a 5.000.000)
- Resiste la limpieza a alto pH
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Superose 6 aumento 5/150 GL |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Caudal | 0,3 ml/min |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de ligando | Agarosa entrecruzada |
| Presión máxima | 435 psi |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tamaño de partículas | 8,6 μm |
| Tipo de soporte | Filtro de polietileno (PE) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Superose 6 Increase 5/150 GL
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol