Learn More
Cytiva Grado de preparación Superdex™ 75
Código de producto. 11580804 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
11580804 150 ml 150 ml
1 options
Código de producto. 11580804
Marca: Cytiva 17104401
Ofrece fraccionamiento de alta resolución para la separación, pulido y formulación de productos de proteínas recombinantes
  • Medio de filtración en gel
  • Para la purificación de proteínas del intervalo de fraccionamiento: 3000 a 70000 Da
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH
  • Disponible en frasco de 150 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 150 ml
Caudal Entre 10 y 50 cm/h.
Tamaño de partículas 24-44 μm
Tipo de producto Superdex Media
Formato Gránulo esférico sólido
Para utilizar con (aplicación) Separación, pulido y formulación de productos de proteínas recombinantes
Presión máxima 70psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Compuesto de agarosa y dextrano entrecruzado
Tipo de muestra Proteínas recombinantes
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C; 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 75 prep grade, 150 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.