Learn More
Cytiva Columna preempaquetada SEC GL Increase Tricon™ 10/300 Cytiva Superdex 30
Código de producto. 15729140 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
15729140 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 15729140 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29219757
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para alta resolución en purificación y análisis de preparativos a pequeña escala para volúmenes de muestra de hasta 500 μL
  • Sustitución de las columnas de péptidos Superdex
  • Tiempo de ejecución reducido con resolución mantenida para ahorrar tiempo o aumentar el rendimiento
  • Mayor resolución para mejorar la pureza de las proteínas y los datos de análisis
  • Mayor consistencia de lote a lote para
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Caudal < 1,2 ml/min1
Tamaño de partículas ∼ 9 μm1
Volumen del lecho 24 ml
Tipo de producto Superdex Columna preempacada
Diámetro interior (métrico) 10mm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de alta resolución a pequeña escala y análisis de pequeñas biomoléculas con Mr ˜ 100 a ˜ 7000, como péptidos
Altura (métrico) 279 a 309 mm
Material Tubo de columna: Vidrio de borosilicato; soporte de lecho: Filtro de polietileno (PE)
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Filtro
Envase Superdex Increase
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %