Learn More
Cytiva Grado de preparación Superdex™ 200
Código de producto. 11570804 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 ml
Tamaño de la unidad:
150 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570804 150 ml 150 ML
1 options
Código de producto. 11570804 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17104301
 Artículo restringido
En stock
Produce medio de separación con alta selectividad y resolución. Cytiva Life Sciences™ Superdex™ 200 Prep Grade para purificar proteínas con rango de fraccionamiento: 10000 a 600000D
  • Medio de filtración en gel
  • Para la purificación de proteínas del intervalo de fraccionamiento: 10000 a 600000 Da
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH
  • Disponible en frasco de 150 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 150 ml
Caudal Entre 10 y 50 cm/h.
Tamaño de partículas 24-44 μm
Tipo de producto Superdex Medios de comunicación
Formato Gránulo esférico sólido
Para utilizar con (aplicación) Separación, pulido y formulación de productos de anticuerpos monoclonales
Presión máxima 70psi
Intervalo de pH De 3 a 13
Tipo de soporte Compuesto de agarosa y dextrano entrecruzado
Tipo de muestra Proteínas recombinantes
Contenido y almacenamiento 4 a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 200 prep grade, 150 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol